Learn More
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484598
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15484598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58277.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88912-26-9
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.995
Numero MDL MFCD00466640
InChI Key GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa
PubChem CID 2736087
IUPAC Name 2,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Punto di fusione 235°C to 240°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192
Percent Purity 95%