Learn More
2,5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10734003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10734003 1 g Amber Glass Bottle 1g
10603603 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734003 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD09458DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57248-14-3
Formula molecolare C5HCl3OS
Molecular Weight (g/mol) 215.472
Numero MDL MFCD00041441
InChI Key YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
IUPAC Name 2,5-dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.49
Percent Purity 95%