Learn More
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11372526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372526 5 g 5g
11362526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06461.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56946-83-9
Formula molecolare C4HCl3O2S2
Molecular Weight (g/mol) 251.52
Numero MDL MFCD00051665
InChI Key JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
PubChem CID 2736094
IUPAC Name 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Densità 1.697
Punti di ebollizione 256°C to 257°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.597
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1285315
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 251.54
Percent Purity 97%