Learn More
2,5-Dichlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11489963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489963 100 g 100g
11469963 5 g 5g
11479963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489963 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13039.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19398-61-9 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19398-61-9
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.025
Numero MDL MFCD00000609
InChI Key KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorotoluene
Punto di fusione 4°C to 5°C
Densità 1.256
Punti di ebollizione 198°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1859112
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 98%