Learn More
2,5-Dichlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10050820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10050820 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113780250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19398-61-9
Numero MDL MFCD00000609
InChI Key KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichlorotoluene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4.0°C to 5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C to 200.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6Cl2
Formula lineare CH3C6H3Cl2
Indice di rifrazione 1.5460 to 1.5480
Quantità 25 g
Beilstein 05, 296
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Molecular Weight (g/mol) 161.03
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dichlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.