Learn More
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10067689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10067689 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10067689 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00189DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
CAS 879093-08-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H6F2O2
Numero MDL MFCD06246882
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
InChI Key DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
IUPAC Name 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 172.13
PubChem CID 3856938
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 97%