Learn More
2',5'-Difluoroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30379442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379442 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4455251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2',5'-Difluoroacetophenone
CAS 1979-36-8
Formula molecolare C8H6F2O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(F)ccc1F
IUPAC Name 1-(2,5-difluorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 156.13
Peso formulazione 156.0387