Learn More
2,5-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11388195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388195 25 g 25g
11378195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388195 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08504.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-90-4
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.105
Numero MDL MFCD00010327
InChI Key VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC Name 2,5-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorobenzaldehyde
Densità 1.308
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.4985
Quantità 25 g
Numero UN UN1989
Beilstein 2573664
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 98%