Learn More
2,5-Difluorobenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30374474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4511835G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorobenzoic Acid
CAS 2991-28-8
Formula molecolare C7H4F2O2
Quantità 5 g
Sinonimo NSC 190310
InChI Formula InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
IUPAC Name 2,5-difluorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.1
Peso formulazione 158.0179