Learn More
2,5-Difluorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 15491159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491159 1 g 1g
15401169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64111.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 393-38-4 | C7H3F5 | 182.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-38-4
Formula molecolare C7H3F5
Molecular Weight (g/mol) 182.09
Numero MDL MFCD00042494
InChI Key BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
PubChem CID 11111097
IUPAC Name 1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorobenzotrifluoride
Punto di fusione -14°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.424 g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Indice di rifrazione 1.394
Quantità 1 g
Beilstein 2049494
Peso formulazione 182.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid