Learn More
2,5-Difluorophenol, 97%
Codice prodotto. 11493018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493018 5 g 5g
11403028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18744.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2713-31-7 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2713-31-7
Formula molecolare C6H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 130.09
Numero MDL MFCD00042501
InChI Key INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
PubChem CID 94952
IUPAC Name 2,5-difluorophenol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorophenol
Punto di fusione 36°C to 40°C
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Odore Phenol-like
Quantità 5 g
Numero UN UN2921
Beilstein 2081076
Peso formulazione 130.09
Percent Purity 97%