Learn More
2,5-Difluorothiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454917
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15454917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32225.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1029623-72-0
Formula molecolare C7H5F2NS
Molecular Weight (g/mol) 173.181
Numero MDL MFCD09757552
InChI Key SUFZOIVUVDOCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-difluorothiobenzamide, benzenecarbothioamide,2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzothioamide, 2,5-difluorobenzene-1-carbothioamide
PubChem CID 22713117
IUPAC Name 2,5-difluorobenzenecarbothioamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=S)N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Difluorothiobenzamide
Punto di fusione 109°C to 113°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 173.18
Percent Purity 97%