Learn More
Thermo Scientific™ 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99%
Codice prodotto. 15443277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443277 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15443277 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore B25028.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 332-77-4
Punto di fusione <-40°
Densità 1.072
Punti di ebollizione 160-162°
Punto d'infiammabilità 47°(116°F)
Formula molecolare C6H10O3
Numero MDL MFCD00003220
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Sinonimo 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran;
InChI Key WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(OC)C=C1
IUPAC Name 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid