Learn More
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99%
Codice prodotto. 11495987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495987 250 g 250g
11444070 100 g 100g
11454070 500 g 500g
11485987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11495987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25028.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 332-77-4
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00003220
InChI Key WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
IUPAC Name 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
SMILES COC1OC(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Nota nome cis + trans
Punto di fusione <-40°C
Densità 1.072
Punti di ebollizione 160°C to 162°C
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 250 g
Numero UN UN3271
Beilstein 113225
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99%