Learn More
2,5-Dihydrofuran, 98%
Codice prodotto. 10341150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341150 25 g Bottiglia in vetro 25g
10795452 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 244780250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1708-29-8 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1708-29-8
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
InChI Key ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6
PubChem CID 15570
IUPAC Name 2,5-dihydrofuran
SMILES C1C=CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydrofuran
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 66.0°C to 67.0°C
Punto d'infiammabilità −016°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dihydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.