Learn More
2,5-Dihydrofuran, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dihydrofuran |
| CAS | 1708-29-8 |
| Formula molecolare | C4H6O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2 |
| SMILES | C1OCC=C1 |
| IUPAC Name | 2,5-dihydrofuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 70.09 |
| Peso formulazione | 70.0419 |