Learn More
2,5-Dihydrofuran, TRC
Codice prodotto. 30378917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378917 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44856525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Formula molecolare C4H6O
Quantità 25 g
Sinonimo 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI Formula InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMILES C1OCC=C1
IUPAC Name 2,5-dihydrofuran
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Peso formulazione 70.0419