Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, 96%
Codice prodotto. 11457566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11457566 50 g 50g
11467566 250 g 250g
11447566 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457566 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14620.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40018-26-6
Formula molecolare C4H8O2S2
Molecular Weight (g/mol) 152.226
Numero MDL MFCD00006659
InChI Key YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
IUPAC Name 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Punto di fusione ∼130°C (decomposition)
Quantità 50 g
Numero UN UN2811
Beilstein 104402
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Practical Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithiane-2,5-diol