Learn More
2',5'-Dihydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10204480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10204480 5 g Bottiglia in vetro 5g
10172760 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10204480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 490-78-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002343
InChI Key WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC Name 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 5'-Dihydroxyacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203.0°C to 208.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3COCH3
Quantità 5 g
Beilstein 08, 271
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.