Learn More
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15697380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15697380 1 g Bottiglia in vetro 1g
15607390 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15697380 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 894151G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 490-78-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00002343
InChI Key WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC Name 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Punto di fusione 204°C to 207°C
Colore Yellow
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3COCH3
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 637903
Peso formulazione 152.15g/mol
Percent Purity ≥99.5%