Learn More
2,5-Dihydroxybenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11994781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994781 25 g Bottiglia in vetro 25g
10530401 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114840250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1194-98-5
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00003333
InChI Key CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
PubChem CID 70949
ChEBI CHEBI:28508
IUPAC Name 2,5-dihydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98.0°C to 102.0°C
Colore Green-Khaki to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CHO
Quantità 25 g
Beilstein 08,244
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.