Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic acid, 99%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
2,5-dihydroxybenzoic acid are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyetic anlgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. They are used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates. In industrial field, they are used as intermediates for the production of other organic chemicals, resins, polyesters, plasticizers, dyestuffs, preservatives, and rubber chemicals.
Solubility
It is soluble in alcohol and ether.
Notes
Keep away from Strong oxidizing agents, Strong bases, Acid chlorides, Acid anhydrides. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dihydroxybenzoic acid |
| Punto di fusione | ∼206°C (decomposition) |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 2209119 |
| Indice di Merck | 14,4398 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in alcohol and ether. |
| Peso formulazione | 154.12 |
| Percent Purity | 99% |
Safety and Handling
- 2,5-Dihydroxybenzoic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxybenzoicacid