Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499306
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499306 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW001179
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress 2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydroxybenzoic acid
CAS 490-79-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM)
SMILES OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only