Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30378337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4516551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Formula molecolare C7 H6 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC Name 2,5-dihydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.0266