Learn More
2,5-Dihydroxyterephthalic acid, 97%
Codice prodotto. 15462289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462289 5 g 5g
15472289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15462289 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64888.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 610-92-4 | C8H6O6 | 198.13 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in hot dimethylformamide.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-92-4
Formula molecolare C8H6O6
Molecular Weight (g/mol) 198.13
Numero MDL MFCD00132933
InChI Key OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxyterephthalicacid, 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxybenzene-1,4-dicarboxylic acid, zlchem 699, acmc-1ayqi, 1, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxytelephthalic acid, #, 2,5-dihydroxyterephthalic acid
PubChem CID 69131
IUPAC Name 2,5-dihydroxyterephthalic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)O)O)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Punto di fusione >300°C
Colore Gray to Green
Quantità 5 g
Beilstein 2696052
Informazioni di solubilità Soluble in hot dimethylformamide.
Peso formulazione 198.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid