Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 98%
Codice prodotto. 10653363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10653363 5 g Bottiglia in vetro 5g
10520571 25 g Plastic bottle 25g
10060810 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653363 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115310050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1072-71-5
Formula molecolare C2H2N2S3
Molecular Weight (g/mol) 150.23
Numero MDL MFCD00003103
InChI Key BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC Name 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 165°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 27, 677
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Peso formulazione 150.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder