Learn More
2',5'-Dimethoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30383807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD56210025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2',5'-Dimethoxyacetophenone
CAS 1201-38-3
Formula molecolare C10H12O3
Quantità 25 g
Sinonimo 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Peso formulazione 180.0786