Learn More
2,5-Dimethoxyaniline, 99%
Codice prodotto. 11391807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391807 250 g 250g
11381807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05053.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-56-7
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Numero MDL MFCD00008368
InChI Key NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC Name 2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethoxyaniline
Punto di fusione 78°C to 82°C
Punti di ebollizione 140°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Odore Characteristic
Quantità 250 g
Numero UN UN2811
Beilstein 776823
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 99%