Learn More
2,5-Dimethoxyaniline, 99%
Codice prodotto. 10724081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724081 250 g Bottiglia in vetro 250g
10437772 5 g Bottiglia in vetro 5g
10225910 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150852500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-56-7
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Numero MDL MFCD00008368
InChI Key NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC Name 2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxyaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 140.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3NH2
Quantità 250 g
Beilstein 13, 788
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Lumps