Learn More
2,5-Dimethoxyaniline, TRC
Codice prodotto. 30468652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468652 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM46059050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethoxyaniline
CAS 102-56-7
Formula molecolare C8H11NO2
Quantità 50 g
Sinonimo 2,5-dimethoxy-Aniline (7CI,8CI), 2,5-dimethoxy-Benzenamine, 2,5-Dimethoxybenzenamine, 1-Amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxylaniline, 2,5-Dimethoxyphenylamine, 2-Methoxy-5-methoxyaniline, Aminohydroquinone dimethyl ether, C.I. 35811, NSC 4138
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(N)c1
IUPAC Name 2,5-dimethoxyaniline
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Peso formulazione 153.079