Learn More
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10715761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10715761 25 g Bottiglia in vetro 25g
10499210 100 g Bottiglia in vetro 100g
11924791 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10715761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115390250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-02-7
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
InChI Key AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC Name 2,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 50.0°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 146.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CHO
Quantità 25 g
Beilstein 08,245
Informazioni di solubilità Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks