Learn More
2,5-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410217 5 g 5g
11420217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21649.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10538-51-9
Formula molecolare C11H12O4
Molecular Weight (g/mol) 208.213
Numero MDL MFCD00004378
InChI Key JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
PubChem CID 697594
IUPAC Name (E)-3-(2,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Nota nome predominantly trans
Punto di fusione 147°C to 150°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.21
Percent Purity 99%