Learn More
2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11452928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452928 50 g 50g
11448577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452928 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18630.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 40532-06-7 | Molecular Formula: C9H9NO2S | Molecular Weight: 195.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40532-06-7
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Numero MDL MFCD00041059
InChI Key RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 35°C to 37°C
Punti di ebollizione 174°C to 175°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN2923
Beilstein 3267310
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 98%