Learn More
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10623275 25 g 25g
10352325 5 g 5g
10037592 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10623275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01666EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 40532-06-7
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Numero MDL MFCD00041059
InChI Key RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 97%