Learn More
2,5-Dimethoxythiophenol, TRC
Codice prodotto. 30370280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370280 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370280 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47089510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethoxythiophenol
CAS 1483-27-8
Formula molecolare C8H10O2S
Quantità 10 g
Sinonimo 2,5-Dimethoxybenzenethiol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(S)c1
Molecular Weight (g/mol) 170.23
Peso formulazione 170.0402