Learn More
2,5-Dimethoxythiophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dimethoxythiophenol |
| CAS | 1483-27-8 |
| Formula molecolare | C8H10O2S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,5-Dimethoxybenzenethiol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(S)c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.23 |
| Peso formulazione | 170.0402 |