Learn More
2,5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10331925 5 g 5g
10509982 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331925 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00291DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306936-14-1
Formula molecolare C12H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 235.301
Numero MDL MFCD01567217
InChI Key MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrrole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.31
Percent Purity 97%