Learn More
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11396825 5 g Amber Glass Bottle 5g
10572852 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10712863 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC26802DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 197719-27-0
Formula molecolare C6H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 159.57
Numero MDL MFCD04972642
InChI Key XZXCVPKMCPXVFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018020
SMILES CC1=NC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Peso formulazione 159.57
Percent Purity 97%