Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole, 97%
Codice prodotto. 11456217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456217 5 g 5g
11446217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456217 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B25145.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5044-22-4
Formula molecolare C12H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.24
Numero MDL MFCD00085038
InChI Key JXJRCFOGAIXRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl-1h-pyrrole, 2,5-dimethyl-1-4-nitrophenyl pyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, maybridge1_007286, acmc-1auq2, 2,5-dimethyl-1-p-nitrophenyl pyrrole, n-4'-nitrophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 1-4-nitrophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole
PubChem CID 459085
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
SMILES CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
Punto di fusione 145°C to 148°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 97%