Learn More
2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30388393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4736251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
CAS 83-18-1
Formula molecolare C13H13NO
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230
InChI Formula InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Peso formulazione 199.0997