Learn More
2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| CAS | 83-18-1 |
| Formula molecolare | C13H13NO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2,5- dimethyl-1-phenylpyrrole, NSC 68230 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13NO/c1-10-8-12(9-15)11(2)14(10)13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C=O)c(C)n1c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.25 |
| Peso formulazione | 199.0997 |