Learn More
2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11377605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377605 25 g 25g
11367605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377605 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05836.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-18-1 | C13H13NO | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-18-1
Formula molecolare C13H13NO
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD00051494
InChI Key LNROIXNEIZSESG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, osm-s-28, 10.14272/lnroixneizsesg-uhfffaoysa-n, 2,5-dimethyl-1-phenyl-3-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-3-carboxaldehyde,5-dimethyl-1-phenyl, 2,5-dimethyl-1-phenyl pyrrole-3-carboxaldehyde, 1-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carbaldehyde
PubChem CID 66515
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carbaldehyde
SMILES CC1=CC(C=O)=C(C)N1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 87°C to 90°C
Quantità 25 g
Beilstein 144790
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 199.25
Percent Purity ≥98%