Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 92%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10153191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153191 100 g Plastic bottle 100g
10623512 5 g Plastic bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349901000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-63-7 | Molecular Formula: C16H34O4 | Molecular Weight: 290.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-63-7
Formula molecolare C16H34O4
Molecular Weight (g/mol) 290.44
InChI Key DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC Name 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Punto di fusione 6.0°C
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4240
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viscosità 6.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 290.44
Percent Purity 92%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Perossido organico Tipo C e D
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.