Learn More
2,5-Dimethyl-3(2H)-furanone, 94%
Codice prodotto. 11464823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464823 5 g 5g
11474823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464823 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14400-67-0
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00052571
InChI Key ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
IUPAC Name 2,5-dimethylfuran-3-one
SMILES CC1C(=O)C=C(O1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Densità 1.06
Punti di ebollizione 259°C to 261°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Sweet
Quantità 5 g
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 94%