Learn More
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 5-Dimethyl-3-hexyne-2, 5-diol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | >89.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 121.0°C to 123.0°C (7.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Formula lineare | HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH |
| Vedi altri risultati |