Learn More
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, (+/-) + meso, 98%
Codice prodotto. 11305339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305339 500 g 500g
11395329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20889.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 142-30-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-30-3
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.198
Numero MDL MFCD00004468
InChI Key IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-3-hexyne-2,5-diol, dimethylhexynediol, kemitracin-50, tetramethylbutynediol, acetylenepinacol, 3-hexyne-2,5-diol, 2,5-dimethyl, olfine y, tetramethyl-2-butynediol, unii-22rr53u71w, 2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
PubChem CID 8883
IUPAC Name 2,5-dimethylhex-3-yne-2,5-diol
SMILES CC(C)(C#CC(C)(C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Nota nome (+/-) + meso
Punto di fusione 90°C to 94°C
Densità 0.949
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 102°C (215°F)
Quantità 500 g
Beilstein 969835
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%