Learn More
2',5'-Dimethylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11450283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450283 5 g 5g
11460283 25 g 25g
11470283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450283 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11432.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2142-73-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-73-6
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00014988
InChI Key AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
IUPAC Name 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2',5'-Dimethylacetophenone
Densità 1
Punti di ebollizione 230°C to 231°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 5 g
Beilstein 2042139
Peso formulazione 148.21
Percent Purity ≥98%