missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',5'-Dimethylacetophenone, 97%

Codice prodotto. 11470283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470283 100 g 100g
11450283 5 g 5g
11460283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11470283 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11432.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 2142-73-6 | C10H12O | 148.205 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2142-73-6
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00014988
InChI Key AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
IUPAC Name 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C

Specifica

Materiale o nome chimico 2',5'-Dimethylacetophenone
Punti di ebollizione 230°C to 231°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Beilstein 2042139
Peso formulazione 148.21
Percent Purity ≥98%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.