Learn More
2',5'-Dimethylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30479523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479523 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM88520025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2',5'-Dimethylacetophenone
CAS 2142-73-6
Formula molecolare C10H12O
Quantità 25 g
Sinonimo 1-(2,5-dimethylphenyl)-Ethanone, 2',5'-dimethyl-Acetophenone (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylacetophenone, NSC 6325
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1C
IUPAC Name 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Peso formulazione 148.0888