Learn More
2,5-Dimethylaniline(2,5-Xylidine), TRC
Codice prodotto. 17982385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX74970010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-dimethylaniline
CAS 95-78-3
Quantità 10 g
Formula molecolare C8H11N
Sinonimo Benzenamine, 2,5-dimethyl- (9CI, ACI), 2,5-Dimethylbenzenamine (ACI), 2,5-Xylidine (8CI), 1-Amino-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylaniline, 2,5-Dimethylphenylamine, 2-Amino-1,4-xylene, 3-Amino-1,4-dimethylbenzene, 5-Amino-1,4-dimethylbenzene, NSC 7639, p-Xylidine
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)c(N)c1
IUPAC Name 2,5-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Peso formulazione 121.0891